主要文件
Z219916
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 10/30
别名:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.43
材料
ground glass
接合處
joint: ST/NS10/30
描述
closed at bottom
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)