主要文件
Z218693
Clamps
fits flask, 1,000 mL
别名:
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.43
特點
fits flask 1,000 mL
製造商/商標名
Ace Glass 650806
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)