主要文件
Z189979
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Angled, top diam. 100 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint ST/NS24/40
製造商/商標名
Ace Glass 723808
頂端直徑
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)