Key Documents
Z188824
Supelco
黑色塑料盖
Solid top, white rubber liner, thread for 20-400, pkg of 500 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
black phenolic cap
white rubber liner
特點
closure type black phenolic solid top cap
包裝
pkg of 500 ea
接頭
thread for 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些可高压灭菌的盖子能够确保产品的安全。衬垫为白色丁苯橡胶,表面为 PTFE。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)