主要文件
Z188816
Supelco
黑色塑料盖
Solid top, white rubber liner, thread for 18-400, pkg of 500 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
black phenolic cap
white rubber liner
特點
closure type black phenolic solid top cap
包裝
pkg of 500 ea
接頭
thread for 18-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些可高压灭菌的盖子能够确保产品的安全。衬垫为白色丁苯橡胶,表面为 PTFE。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)