主要文件
Z183512
Sigma-Aldrich
低温手套®
size M, water-resistant
别名:
cold protection glove, cryogenic glove, freezer glove, freezer protection gloves
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
46181504
NACRES:
HA.03
材料
blue gloves
fabric
尺寸
M
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
包裝
pkg of 1 pair
製造商/商標名
TempShield MAM
技術
cryopreservation: suitable
長度 × 厚度
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
在极端环境(-160 to 150°C)下工作时,可提供保温和灵便性。
  • 该形式可提供额外的保暖和舒适性
  • 耐溶剂/化学品
  • 透气无静电
  • 可机洗/可干燥的内衬
  • 适合1000级洁净室使用
  • 无石棉
应用:
高压灭菌器,冰箱,低温气体中的液态氮、氧或氦操作,冷藏室,超级冰箱,低温液体灌装,研究和临床制药实验室中的干冰处理,遗传和生物技术,生育诊所,低温研磨,以及许多其他工业应用。
尺码(L:长度,W:掌宽)
  • SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
  • SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
  • SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
  • SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
  • SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
  • SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
注意
不得浸入液化气体或接近明火使用。溢出或溅水时避免接触皮肤。
其他說明
超大尺寸可提供更好的热保护。
法律資訊
Cryo-gloves is a registered trademark of Tempshield, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z183512-1PAK4061833568309