主要文件
Z180599
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 115 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
特點
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 8082-08
寬度 × 長度
24 mm × 115 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Eliminates flip-over problem.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)