主要文件
Z158062
Sigma-Aldrich
Poly-jaque lab jack
polypropylene, plate size 6 in. × 6 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
製造商/商標名
Bel-Art
板尺寸
6 in. × 6 in.
一般說明
Nonsparking and nonmagnetic, corrosion-resistant. Self-lubricating with polyether-imide/PTFE bushings. Working height to 11in. Maximum static load is 15lb.
法律資訊
Poly-jaque is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)