Key Documents
Z155861
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 500 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
stainless steel
特點
graduations
高度 × 外徑
117 mm × 95 mm
容量
500 mL
重量
16 oz
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Standard-weight, spun SS, with handle.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)