Key Documents
Z155608
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, with handle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
stainless steel
特點
graduations: no
高度 × 外徑
168 mm × 129 mm
容量
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)