主要文件
Z151491
Sigma-Aldrich
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 5.7 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101500
NACRES:
NB.74
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Branson 100-410-174
罐容量
5.7 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 3800 Utrasonic Bath. Dimensions 220 mm x 110 mm x 100 mm.
法律資訊
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)