主要文件
Z147656
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 250 mL, frit diam. 50 mm, porosity 70-100 μm, Complete
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
glass
ground glass membrane (frit)
無菌
non-sterile
特點
cap
graduations: no
製造商/商標名
Aldrich
過濾器容量
250 mL
篩板直徑
50 mm
漏斗容量
250 mL
孔徑
70-100 μm porosity
接頭
24 bottle neck (Ground glass joint)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z147656-1EA4061832114637