主要文件
Z137596
拉西环
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
描述
Quantity: ~770/lb.
長度 × 外徑 × 厚度
8 mm × 8 mm × 1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z137596-1LB4061832329826