主要文件
Z137308
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 60 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
描述
joint I.D. 40 mm
製造商/商標名
Ace Glass 719046
容量
60 mL
盤直徑
40 mm
過濾器直徑
40 mm
孔徑
70-100 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
法律資訊
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
附屬品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)