主要文件
Z137294
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
描述
joint I.D. 20 mm
製造商/商標名
Ace Glass 719040
容量
15 mL
盤直徑
20 mm
孔徑
70-100 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
法律資訊
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
附屬品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)