主要文件
Z136131
Scienceware® heavy-duty pail
capacity 10 L (10.6 qt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
製造商/商標名
Bel-Art
高度 × 內徑
12 in. × 9 5/8 in.
容量
10 L (10.6 qt)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)