主要文件
Z136085
Bel-Bulb pipettor
vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
vinyl bulb
特點
fits 6-8 mm pipettes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37887-0000
長度 × 直徑
70 mm × 5 mm
一般說明
Flexible vinyl bulb. A soft tapered chuck allows bulb to be held against pipette for suctioning.
法律資訊
Bel-Bulb is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z136085-2EA4061832262253