主要文件
Z135674
Sigma-Aldrich
Polypropylene-coated support stand
With end rod
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.35
底座尺寸
8 in. × 12 in.
桿直徑
1/2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
No exposed metal parts. For use under severe corrosive conditions. Base is weighted. Rod screws into base with deep thread and tightening knob.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z135674-1EA4061832329703