主要文件
Z127779
Sigma-Aldrich
Aldrich® fraction cutter head
joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
50 mL barrel, with 4 mm bore glass stopcocks.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)