主要文件
Z126586
Sigma-Aldrich
Recessed septa mixed set
set of 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
材料
rubber septa (silicone)
包裝
set of 1
一般說明
Contains ten of each size for the following septa, with carrying box:
Fitting Neck I.D.
8.7 mm
10.7 mm
15.0 mm
17.0 mm
23.0 mm
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)