主要文件
Z125652
Ace three-neck round-bottom flasks
vertical, capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass flask
round bottom flask
three-neck (Vertical)
接合處
center joint: ST/NS29/42
side Joints: ST/NS24/40 (2)
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Ace Glass 6944-18
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z125652-1EA4061832346830