主要文件
Z118516
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 142 mm, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F14682-0000
閥桿長度
38 mm
閥桿外徑
152 mm
頂端內徑
142 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)