Merck
Z118117
Hamilton ® RN注射器针头
needle size 22 ga, bevel tip, needle L 76 mm (3 in.), volume 2.5-100 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22 ga
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 7804-01
針長
76 mm (3 in.)
容積
2.5-100 μL
相容性
for use with 2.5μL-100μL syringe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.