主要文件
Z116874
Sigma-Aldrich
无针头 PP/PE 注射器
luer slip tip, eccentric, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, sterile
别名:
polypropylene syringes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
無菌
sterile
特點
graduated 0.5 mL
包裝
pkg of 100 ea individually wrapped
製造商/商標名
Fortuna Graf
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Luer 头偏离针筒的中心。
这些带有Luer尖端的聚丙烯注射器可以与任何尺寸的针头一起使用。这些一次性注射器的刚性聚乙烯柱塞尺寸略微偏大,从而在半柔性PP筒的壁上形成紧密密封,并且可提供非常平滑的拉伸。未添加污染润滑剂。
除散装包装产品外,注射器均单独包装(无菌);散装都以塑料袋(非无菌)包装提供。
单独订购针头。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Mattia Rocco et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(14), 5376-5384 (2014-03-25)
The formation of a fibrin network following fibrinogen enzymatic activation is the central event in blood coagulation and has important biomedical and biotechnological implications. A non-covalent polymerization reaction between macromolecular monomers, it consists basically of two complementary processes: elongation/branching generates