主要文件
Z115622
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 24/40, flange I.D. 31 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
male joint: ST/NS24/40
法蘭內徑
31 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
更換零件
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)