Z114154
1 of 10
Supelco
27019
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
29007-U
12×32mm R.A.M.™(9mm 螺纹)广口螺纹口样品瓶
Z114235
手动铝盖钳口封盖器
Sigma-Aldrich
Z414484
Aldrich® single-neck round-bottom flask
Z146145
钳口启盖器
Z292133
启盖器
SYNF301100
Synthware™ single-neck round-bottom flask
27025
透明玻璃螺纹口样品瓶,带刻度(仅样品瓶)
Z166065
橡胶塞
SU860078
PTFE/red rubber septum
closure type crimp seal
11 mm
closure for 11 mm crimp top vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。