一般說明
- Spinbar®磁力搅拌棒与磁搅拌盘一起使用,实现化学溶液均匀、一致且彻底地混合。
- Alnico 磁体采用耐用且惰性的FDA级聚四氟乙烯(PTFE)低摩擦涂层封装。
- 多面型搅拌棒的表面积更大且湍流更强,有助于更有力、更充分的混合。
- 高压蒸汽灭菌更安全。
防漏、无缝、抛光,并包含永久性 Alnico V 磁铁。该蛋形棒专门设计用于圆底容器。
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z105678-1EA | 4061832261775 |