主要文件
Z102458
Double-ended needle
gauge 16, L 36 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122002
NACRES:
NB.03
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cadence Science
長度
36 in.
測量計
16
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z102458-1EA4061832529783