Key Documents
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104908
NACRES:
NB.24
材料
PTFE
polypropylene housing
無菌
non-sterile
包裝
case of 1000 ea
製造商/商標名
Cytiva 6774-2504
直徑
13 mm
過濾面積
1.3 cm2
尺寸
25 mm
容積
≤10 mL
孔徑
0.45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)