主要文件
WHA1950207
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 115 mL , reservoir, diam. 70 mm
别名:
Z753238
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
glass microfiber
包裝
pk of 1
製造商/商標名
Whatman 1950-207
Whatman Article No. 28418634 (US reference)
容量
115 mL , reservoir
115 mL
直徑
70 mm
過濾器直徑
70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)