主要文件
WHA10342579
Whatman® Seed Testing Papers
Grade 3621, L × W 140 mm × 200 mm, pack of 100 sheets
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
light blue cellulose
特點
Blotter
包裝
pack of 100 sheets
製造商/商標名
Whatman 10342579
長度 × 寬度
140 mm × 200 mm
基重
700
特點和優勢
  • Grade 3621 blotter
  • light blue in color
  • for seed testing applications
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)