Merck
W700433
Sigma-Aldrich
碳酸氢钠
≥99%, FG
别名:
小苏打
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHCO3
CAS号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶號碼:
E 500(ii)
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
法律遵循
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥99%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
odorless
SMILES 字串
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
W700433-10KG-K4065266408393
W700433-25KG-K4065266408416
W700433-1KG-K4065266408409
W700433-SAMPLE-K4065266408430