Merck
W6926
甘油-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCD2)2CDOH
CAS号:
分子量:
97.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
等級
cGMP
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
質量偏移
M+5
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)