Merck
W516406
Sigma-Aldrich
二氢月桂烯醇
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH(CH3)(CH2)3C(CH3)2OH
CAS号:
分子量:
156.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
2.144
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
194-197 °C
84 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
lime; citrus
SMILES 字串
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
InChI 密鑰
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二氢月桂醇由于其新鲜的石灰和类似柑橘的气味而被用于香料工业。
免責聲明
用于研发&或非欧盟(EU)食品用途。不用于零售。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fragrance material review on dihydromyrcenol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S70-S75 (2010)
Surburg H and Panten J.
Common Fragrance and Flavor Materials (2016)
Global Trade Item Number
货号GTIN
W516406-4KG4061833428917
W516406-SAMPLE4061837847134
W516406-1KG4061837847127
W516406-8KG