Merck
W482900
Sigma-Aldrich
2-吡咯烷酮
99%
别名:
2-吡咯烷酮, 丁内酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO
CAS号:
分子量:
85.10
FEMA號碼:
4829
Beilstein:
105241
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
法律遵循
FDA 21 CFR 117
蒸汽密度
2.9 (vs air)
化驗
99%
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fishy
SMILES 字串
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
仅供R&D或非EU食品使用不用于零售。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)