Merck
W470411
Sigma-Aldrich
2-甲氧基萘
≥99%, FG
别名:
2-萘甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7OCH3
CAS号:
分子量:
158.20
FEMA號碼:
4704
Beilstein:
1859408
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
04.074
NACRES:
NA.21
感官的:
orange blossom; floral; sweet
等級:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥99%
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
orange blossom; floral; sweet
SMILES 字串
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)