Merck
W366609
Sigma-Aldrich
2,6-二甲基苯硫酚
≥95%, FG
别名:
2,6-二甲基巯基苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3SH
CAS号:
分子量:
138.23
FEMA號碼:
3666
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.082
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
化驗
≥95%
可能包含
≤50 ppm MTBE
折射率
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
meaty; phenolic; sulfurous
SMILES 字串
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI 密鑰
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)