About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O3
CAS号:
分子量:
142.15
FEMA號碼:
3623
EC 号:
248-513-0
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
13.084
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
推荐产品
生物源
botanical
品質等級
300
400
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
化驗
≥96%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
berry; wine-like
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup