Merck
W356506
Sigma-Aldrich
顺式二氢香芹酮
≥97%, FCC, FG
别名:
2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)环己酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
FEMA號碼:
3565
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11703
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.128
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
化驗
≥97%
光學活性
[α]20/D +16°, neat
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
caraway; herbaceous; minty; woody; ethereal; spicy; camphoraceous
SMILES 字串
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
W356506-100G-K4061838182937
W356506-1KG
W356506-5KG-K4061838182951
W356506-100G
W356506-1DRUM-K
W356506-1KG-K4061838182944
W356506-5KG
W356506-SAMPLE
W356506-SAMPLE-K4061838193674