Merck
W347418
Sigma-Aldrich
2,6,6-三甲基-1-环己烯基乙醛
≥75%
别名:
β-环高柠檬醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18O
CAS号:
分子量:
166.26
FEMA號碼:
3474
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10338
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
5.112
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
生物源
synthetic
品質等級
等級
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
化驗
≥75%
雜質
≤20% β-cyclocitral
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
W347418-100G4061838182784
W347418-25G4061838182791
W347418-SAMPLE4061837536366