Merck
W343847
Sigma-Aldrich
3-(甲硫基)-1-己醇
natural, ≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
148.27
FEMA號碼:
3438
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
12.063
NACRES:
NA.21
感官的:
green; vegetable; spicy; pungent; earthy; sulfurous
等級:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
生物源:
botanical
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; vegetable; spicy; pungent; earthy; sulfurous
SMILES 字串
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)