Merck
W341606
Sigma-Aldrich
反式-3-辛烯-2-酮
≥98%, stabilized, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH=CHCOCH3
CAS号:
分子量:
126.20
FEMA號碼:
3416
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11170
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
07.107
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥98%
包含
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
100 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
mushroom; earthy; spicy; herbaceous; sweet
SMILES 字串
[H]\C(CCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b7-6+
InChI 密鑰
ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)