生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
cocoa; nutty; woody; earthy
SMILES 字串
Cc1cnc(C)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 通过重建代谢途径和增强辅因子再生,工程化大肠杆菌由L-苏氨酸高产合成2,5-二甲基吡嗪。:研究详细介绍了*大肠杆菌*的基因工程,可提高由L-苏氨酸生成2,5-二甲基吡嗪的效率。通过重建代谢途径和改善辅因子再生,研究人员实现了更高的产量,这是该化合物工业生物生产的重大进展(Liu et al., 2024)。
- 从纳豆发酵大豆中分离的芽孢杆菌菌株生物合成吡嗪的研究。:研究探讨了从纳豆中分离的*芽孢杆菌*菌株对2,5-二甲基吡嗪等吡嗪类化合物的天然生物合成。这些发现有助于了解风味化合物的微生物生产及其在食品生物技术中的潜在应用(Klosowski et al., 2021)。
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W327204-100G-K | 4061837528675 |
W327204-100G | |
W327204-1KG | |
W327204-1KG-K | 4061838093714 |
W327204-500G | |
W327204-500G-K | 4061838193193 |
W327204-SAMPLE | |
W327204-SAMPLE-K | 4061837528682 |