Merck
W248099
Sigma-Aldrich
葑醇
natural, ≥97%, FG
别名:
小茴香醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
FEMA號碼:
2480
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
02.038
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.510
化驗
≥97%
mp
39.0-45.0 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
camphoraceous; woody; pine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@](C)(C1)[C@@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
W248099-100G-K4061835514649
W248099-1KG-K4061835536849
W248099-SAMPLE-K4061835508105