Merck
W246603
Sigma-Aldrich
桉树油
natural (US), 70-75%, FCC
别名:
Eucalyptus Globulus Labilardiere
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2466
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Eucalyptus globulus Labillardiere
品質等級
等級
Kosher
natural (US)
法律遵循
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
化驗
70-75%
來源
China origin
折射率
n20/D 1.46
bp
175 °C
密度
0.909 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.8 °F - closed cup
閃點(°C)
57.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1