Merck
W242000
Sigma-Aldrich
茴香酸乙酯
≥97%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CO2C2H5
CAS号:
分子量:
180.20
FEMA號碼:
2420
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
249
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.714
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
263 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
香料過敏原
no known allergens
感官的
anise; fruity
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)