Key Documents
THS01435
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,70 mmL
1% Pt/SiO2/polyethyleneimine
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 01435
直徑
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)