主要文件
THS01316
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,30 mmL
QuadraPure® IDA
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 01316
直徑
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)