主要文件
THS01149
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 30 mm × 4 mm, inert titanium
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 01149
長度 × 直徑
30 mm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)