主要文件
TEM-LFH15100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H15)
Gold Grids, size 135 mesh, pack of 100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
尺寸:
135 mesh
包裝:
pack of 100
包裝
pack of 100
尺寸
135 mesh
一般說明
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder (H15), Pitch 188 micron, 135 mesh
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)